Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Minigel-Elektrophoresesysteme
Artikelnummer. 11972945
Click to view available options
Enthält:
EasyCast
EasyCast mit Pufferaustauschöffnungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11972945
Marke: Thermo Scientific™ B1ABP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A Minigel-Elektrophoresesysteme bieten konsistente, problemlose Ergebnisse.
Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A Minigel-Elektrophoresesysteme bieten konsistente, problemlose Ergebnisse.
Das Owl B1A EasyCast Minigelsystem ist darauf ausgelegt, bei erhöhter Bedienfreundlichkeit flache und gleichmäßige Bandenmuster mit konsistenten Ergebnissen zu liefern. Perfekte Größe zur Bestimmung des Molekulargewichtes von PCR Fragmenten oder größeren DNA Molekülen Das Design als Komplettsystem ermöglicht das optionale Gießen und den anschließenden Lauf des Gels in der Pufferkammer, was zusätzliche Ausrüstung überflüssig macht.
Eigenschaften:
  • Zwei Kämme können mit dem Gelträger eingesetzt werden und verdoppeln somit die Anzahl der Probentaschen.
  • Die siebbedruckten UVT-Gelträger mit fluoreszierendem Lineal sorgen für eine einfache Messung der Banden.
  • Der auslaufsichere Gießaufbau ermöglicht das Gießen und den anschließenden Lauf des Gels direkt in der selben Kammer, ohne dass hierfür Klebeband oder weitere Teile benötigt werden
  • Durchsatz von 5 bis 24 Proben in 15 Minuten.
Bestellinformationen:
Erhältlich mit optionalen Pufferaustauschöffnungen (B1A-BP) zum Anschluss an eine externe Umwälzpumpe.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Hauptpufferkammer
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
  • Thermo Scientific™ EasyCast Abgedichteter UVT-Gelträger
  • Zwei einteilige, doppelseitige Kämme für hohe Beanspruchung: 6 & 10 Wells, 1,0/1,5 mm dick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Gelgröße Mini
Produktlinie Owl
Typ Mini
Enthält EasyCast mit Pufferaustauschöffnungen
Probengröße 5 bis 24
Puffervolumen (metrisch) 400mL
Abmessungen (L x B x H) 16 x 10.5 x 9.5 cm (6.31 x 4.13 x 3.75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 6.31 in.
Länge (metrisch) 16cm
Länge (metrisch) Gel 8cm
Breite (angloamerikanisch) 4.13 in.
Breite (metrisch) 10.5cm
Breite (metrisch) Gel 7cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Höhe (metrisch) 9.5cm