Learn More
Bode Chemie™ Baktolan™ Reinigungslotion
Mit der Bode Chemie™ Baktolan™ Reinigungslotion mit Allantoin und Weizenprotein können Sie die Haut auch bei intensivem und wiederholtem täglichen Gebrauch glatt und geschmeidig halten. Der pH-Wert von 5.5 bewahrt den empfindlichen Säureschutzmantel der Haut.
Marke:  Bode Chemie™ 9811373
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11336261
  • 19.00 € / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wasser-in-Öl-in-Wasser-Emulsion
  • Schützt vor wässrigen Lösungen und regeneriert rissige, stark beanspruchte Haut
  • Innovatives Rezept (W/O/W-Emulsion)
  • Schutz vor wasserlöslichen Substanzen
  • Unterstützung der Hautregeneration
  • Stärkung der Hautbarriere
  • Sehr gute Hautverträglichkeit
  • Frei von Parfüm, Silikon und Farbstoffen
  • Wirkt okklusionsbedingten Reizungen unter dem Handschuh entgegen
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungslotion
etwa 5.5
100 ml
Rörchen