Learn More
SINGLET™ Einweg-pH-Puffer, pH 10,01 (NIST), Hach Lange™
Hach Lange SINGLET pH-Wert-Puffer für den Einmalgebrauch, pH-Wert 10,01 (NIST), Menge:20er-Pack, blau, pH-Wert:10,01
Marke: Hach Lange 2770220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hach Lange SINGLET pH-Wert-Puffer für den Einmalgebrauch, pH-Wert 10,01 (NIST), Menge:20er-Pack, blau, pH-Wert:10,01
Spezifikation
0°C | |
Blau | |
Flüssig | |
Pufferlösung | |
löslich |
100°C | |
10.01 | |
20er-Pckg. | |
Wasser, Natriumkarbonat, Methylalkohol, Formaldehyd, Cuprat (2-), [29h, 31h-Phthalocyanin-C, C-Disulfonato (4-)-N29, N30, N31, N32], Natrium, Natriumbikarbonat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SINGLET™ Einweg-pH-Puffer, pH 10,01 (NIST), Hach Lange™ > Menge: 20/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur