Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff
Universal-Wattestäbchen zum Reinigen kleiner und enger Bereiche
Marke: Berkshire™ LTO70F.20
Beschreibung
- Polyurethanschaum über starrem Kern
- 100 ppi offenzelliger Schaumstoff
- Thermisch verbundener Kopf
- Geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen, keine kontaminierenden Klebstoffe
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Saugfähigkeit und ausgezeichnete Lösungsmittelaufnahme
- Im Reinraum gewaschen und verpackt
Spezifikation
ISO-Klasse 4 | |
Entwickelt für höchste Kontaminationskontrolle bei kritischen Verarbeitungsanwendungen, Reinigung empfindlicher Geräte, Auftragen von Schmierstoffen und anderen Flüssigkeiten, Entfernen überschüssiger Materialien | |
71mm | |
59mm | |
2 mm | |
11mm | |
0,157 Zoll |
2,8 Zoll | |
Tupfer | |
2,32 in. | |
Polyurethanschaum | |
0,43 Zoll | |
4 mm | |
Flexibel |