Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Mikroröhrchen
- Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Axygen™ Axygen™ Miniröhrchensystem
Artikelnummer. 12736829 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.65 ml
1.1 ml
12er-Deckelstreifen
8er-Deckelstreifen
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
12 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
120 Streifen/Beutel, 5 Beutel/Karton
120 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton
8 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
80 Streifen/Beutel, 5 Beutel/Karton
80 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton
96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
960 Röhrchen/Beutel, 5 Beutel/Karton
Packungsgröße:
120 Stück
400 Stück
4800 Stück
600 Stück
80 Stück
960 Stück
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Verpackung | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12736829 | 1.1 ml | Unsteril | 96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 4800 Stück |
| 12529137 | 8er-Deckelstreifen | Unsteril | 120 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton | 600 Stück |
| 11326324 | 1.1 ml | Steril | 12 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 120 Stück |
| 12716829 | 1.1 ml | Steril | 12 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 600 Stück |
| 12598007 | 12er-Deckelstreifen | Unsteril | 80 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton | 400 Stück |
| 11386314 | 1.1 ml | Unsteril | 8 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 80 Stück |
| 12786819 | 1.1 ml | Unsteril | 8 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 400 Stück |
| 10313030 | 1.1 ml | Steril | 8 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 400 Stück |
| 12549207 | 1.1 ml | Steril | 8 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 80 Stück |
| 12746829 | 1.1 ml | Steril | 96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 4800 Stück |
| 11336324 | 1.1 ml | Steril | 96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 960 Stück |
| 12539137 | 8er-Deckelstreifen | Steril | 120 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton | 600 Stück |
| 13117664 | 0.65 ml | Unsteril | 96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | - |
| 11356314 | 0.65 ml | Unsteril | 96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 960 Stück |
| 12508017 | 12er-Deckelstreifen | Steril | 80 Streifen/Packung, 5 Packungen/Karton | - |
| 12776819 | 0.65 ml | Steril | 96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 4800 Stück |
| 11366314 | 0.65 ml | Steril | 96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 960 Stück |
| 12588007 | 1.1 ml | Unsteril | 80 Streifen/Beutel, 5 Beutel/Karton | 400 Stück |
| 13121794 | 1.1 ml | Unsteril | 12 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 600 Stück |
| 11316324 | 1.1 ml | Unsteril | 12 Streifen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 120 Stück |
| 12559207 | 1.1 ml | Unsteril | 96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | 960 Stück |
| 12519137 | 1.1 ml | Unsteril | 120 Streifen/Beutel, 5 Beutel/Karton | 600 Stück |
| 12531288 | 0.65 ml | Unsteril | 960 Röhrchen/Beutel, 5 Beutel/Karton | 4800 Stück |
| 12541288 | 1.1 ml | Unsteril | 960 Röhrchen/Beutel, 5 Beutel/Karton | 4800 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12736829
Marke: Axygen™ MTS11CR
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einweg-Deckeldesign, in Verbindung mit alphanumerischem Raster zur einfachen Probenidentifikation
- Der Deckel verfügt über “erhabene Kondensationsringe”, durch die Kreuzkontamination minimiert wird
- Erhältlich als 0.65, 1.1 oder 1.2 ml-Miniröhrchen und im 8- und 12-Röhrchenstreifenformat
- Miniröhrchen mit 96-Well-Rackstellfläche sind kompatibel mit Robotern von Beckman™, Tecan™ und anderen Anbietern.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.1 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Format | Rack |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sorgt für eine positive Probenidentifikation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Beckman, Tecan, Zymark |
| Enthält | Alphanumerisches Gitter, Einwegdeckel |
| Anzahl pro Packung | 960/Packung |
| Verpackung | 96/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Bodenform | Zylindrisch |
| Produkttyp | Mikroröhrchen |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |