Learn More
Factor VIII Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
Marke:  Novus Biologicals NB100-91761
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18727803
  • 524.00 € / 0.10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Factor VIII Polyclonal specifically detects Factor VIII in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Factor VIII
F8
A synthetic peptide made to a C-terminal portion of human Factor VIII (between amino acids 2100-2250) [UniProt P00451]
0.1 mg
Mouse, Rat
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Name des Produkts
Factor VIII Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.1mg; Unlabeled