Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
NuPAGE™ Novex™ 12 % Bis-Tris-Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter Denaturierungsbedingungen.
Marke:  Invitrogen™ NP0349BOX
132.98 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12000176
  • 218.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Cell
Mini
Bis-Tris
Bis zu 15 µl
Denaturierung
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
12 %
1,0 mm
Denaturierung
3,5 bis 80 kDa
17-Well
NuPAGE™
Raumtemperatur
8 cm
Dokumentation
Manuals
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer13010470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0349BOX,NP0349BOX_LITL18 PROMO
Chargennummer13011171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0349BOX,NP0349BOX_LITL18 PROMO
Chargennummer12112972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0349BOX,NP0349BOX_LITL18 PROMO
Chargennummer12122190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0349BOX,NP0349BOX_LITL18 PROMO
Chargennummer12120670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberNP0349BOX,NP0349BOX_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele > 17-Well, 10 Gele/Karton