Learn More
BRAND™ Deepwell-Platten, Versiegelungsfolien
Sichere Abdichtung von Multiwellplatten. Die selbstklebende Dichtungsfolie für Mikrotiterplatten kann direkt auf die Platten geklebt und ohne teure Ausrüstung wieder entfernt werden. Sie kann auch mit einer harten Gummirolle aufgeklebt werden, um eine sichere und gleichmäßige Befestigung der Folie an der Platte zu gewährleisten.
Marke: BRAND™ 701372
53.29 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einfaches Anbringen auf Platten und Entfernen ohne teures Werkzeug.
- Das Auftragen mit einem Hartgummiroller gewährleistet eine sichere und gleichmäßige Verteilung des Films auf der Platte.
- Versiegelungsfilme sind in verschiedenen Materialien lieferbar, die besonders für die Aufbewahrung, Immuno-Assays oder Zell- und Gewebekulturen geeignet sind:
- Polyethylen
- Polyester
- Aluminium
- Rayon
- Polypropylen
- Vinyl
Spezifikation
Vinyl | |
50 Blätter | |
Lumineszenzmessungen | |
Verschlussfolie |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13