Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 Säulen, Partikelgröße 3 μm
Säulenformat:Microbore-Säule; Kohlenstofflast:12 %; Porengröße:190 Å; Säulenphase:Umkehrphase
Marke: Grace™ 87667
Spezifikation
Analysesäule | |
3 μm | |
100 mm | |
3 μm | |
190 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4,6 mm | |
Klassische Umkehrphasenanwendungen | |
Kugelförmig | |
1 bis 10 | |
200 m²/g | |
Gehäuse C18 | |
12% | |
Ja | |
Säule |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.