Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Transferpuffer (20x)
Zur Übertragung von Proteinen von NuPAGE Novex-Gelen auf Membranen für Western Blots
Marke:  Invitrogen™ NP00061
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10564613
  • 280.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
NuPAGE Transferpuffer können mit dem Novex Semi-Dry Blotter für Transfers unter halbtrockenen Bedingungen oder mit dem XCell II™ Blot Modul für Nass/Tank-Transfers verwendet werden. NuPAGE Antioxidant kann mit NuPAGE Transferpuffer eingesetzt werden, um den Transfer reduzierter Proteine auf eine Membran zu verbessern.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. Garantiert 6 Monate stabil, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben.
20 X
Transferpuffer
NuPAGE™
Raumtemperatur
Transferpuffer
NuPAGE Gel
NuPAGE™ Gele
1 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3070420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberNP00061
Chargennummer3033838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberNP00061
Chargennummer2988245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberNP00061
Chargennummer2974157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberNP00061
Chargennummer2469491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNP00061
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Transferpuffer (20x) > 1 l