Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, Tet-System-zugelassen, USDA-zugelassene Regionen
Das Gibco Tet-System-zugelassene FBS ist für Zellkulturanwendungen mit Tetracyclin- und Tetracyclinderivat-regulierten Genexpressionssystemen formuliert. Zellbasierte Assays, die die Anwesenheit von Tetracyclin- und Tetracyclin-Analoga erkennen, werden zur Auswahl von FBS verwendet, das den höchsten Induktionsbereich liefert.
Marke:  Gibco™ A4736401
539.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16876796
  • 824.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Sicherstellen der Abwesenheit von nachweisbarem Tetracyclin und seinen Derivaten, die die genaue Regulation der Genexpression beeinträchtigen können
  • Funktionstests geben das Vertrauen, dass keine unbeabsichtigte Tetracylin-Genexpression auftritt
  • Serumkategorie: Spezial
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤ 25 mg/dl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485-zertifiziert
Unter -10 °C lagern.
Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien
Mexiko
Tet-System-zugelassen
500 ml
Dreifach gefiltert, 0.1 μm
< 50 EU/ml
<25 mg/dl
Gibco™
Wert
Fötal
Rind/Bovine
Flasche
Fötales Kälberserum
Steril
Jede Charge wird bis zu 50 Qualitätsspezifikationstests unterzogen, einschließlich Tests auf 9 CFR-Viren, Endotoxin und Leistung.
Nachhaltige Verpackung
Wert
gefroren
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2559118RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4736401
Chargennummer2520294RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4736401
Chargennummer2246268RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4736401
Chargennummer2290363RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4736401
Chargennummer2306531RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4736401
Name des Produkts
Gibco™ Fötales Kälberserum, Tet-System-zugelassen, USDA-zugelassene Regionen > 500 mL