Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Quadratische BioAssay-Schalen
BIOPHARMA
Screening einer großen Anzahl von Kolonien für die Klonierung, Kultivierung von Bakterien, Pilzen und Agar-Diffusions-Assays mit den Thermo Scientific™ Nunc™ quadratischen BioAssay-Schalen.
Marke:  Thermo Scientific™ 240835
200.01 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10489282
  • 300.00 € / 16 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Die vielseitigen Thermo Scientific™ Nunc™ quadratischen BioAssay-Schalen sind mit zellkulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen erhältlich und eignen sich für das Screening einer großen Anzahl von Kolonien, für die Kultivierung von Bakterien und Pilzen und für die Bereitstellung einer geschlossenen Umgebung für andere Kulturgefäße.
  • Verwendung als Feuchtkammer für die Inkubation auf Nunc MicroWell™ Platten
  • Auskleidung mit Filterpapier für die ideale Verwendung als Inkubationskammer für die in-situ-Hybridisierung
  • Optisch transparent, einsetzbar in automatisierten System
Unbehandelte Schalen
  • Ideal für Screening-Bibliotheken oder zur Klonisolierung
  • Praktisch für das Screening einer großen Anzahl von Kolonien in der Klonierung
  • Geeignet für die Anzucht von Bakterien und Pilzen und als Feuchtkammer für die Inkubation von Nunc MicroWell Platten
  • Geeignet für Agar-Diffusions-Assays
  • Auskleidung mit Filterpapier für die ideale Verwendung als Inkubationskammer für die in-situ-Hybridisierung
  • Großer Kultivierungsbereich
  • Für das genomische Screening und Koloniepicking entwickelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BioAssay-Schale, unbehandelt, Standardhöhe
225 ml
Quadratisch
Unbehandelt
225 mL
4
25 in.
Flach
500 cm2
Steril
Multi-Well-Platte
16
25 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185265 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number240835
Chargennummer184896 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum16/01/2025 Catalog Number240835
Chargennummer184389 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number240835
Chargennummer185265 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog Number240835
Chargennummer184896 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/01/2025 Catalog Number240835
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Quadratische BioAssay-Schalen > BioAssay-Schale, Standardhöhe
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.