Learn More
Gosselin™ quadratische Petrischale
Verwendet für die Umweltkontrolle bei der Bestimmung der globalen Keimkontamination von Oberflächen wie Haut, Küchen und Operationsräumen und Präsentationsinseln mit gekühlten Lebensmitteln. Gosselin™ Quadratische Petrischalen haben einen flachen Boden mit einem 10 mm x 10 mm großen, nummerierten Raster von 1 bis 4 und A bis D für die einfache Berechnung der Kolonienzahl pro cm2.
Marke: Gosselin BP124-05
117.06 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Flacher Boden
- Griffdeckel
- Für die aseptische Produktion
- Strahlensterilisiert und mit Sicherheitsetikett
- Kontaktschalen
Spezifikation
CE, IVD, EG N°1935/2004, ISO 11137 | |
Naturfarben | |
Quadratisch | |
Petrischale | |
For use in clinical, environment, industries, microbiology | |
15,8 mm |
Niedrige Form | |
Polystyrol | |
Steril | |
1 | |
252 Schachtel |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
922283 | Konformitätsbescheinigung | 07/04/2025 | BP124-05 |
918924 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | BP124-05 |
918287 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | BP124-05 |
915349 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | BP124-05 |
917612 | Konformitätsbescheinigung | 07/02/2025 | BP124-05 |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25