Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Quadratische BioAssay-Schalen
BIOPHARMA
Screening einer großen Anzahl von Kolonien für die Klonierung, Kultivierung von Bakterien, Pilzen und Agar-Diffusions-Assays mit den Thermo Scientific™ Nunc™ quadratischen BioAssay-Schalen.
154.44 € - 422.00 €
Spezifikation
Bodenform Flach
Form Quadratisch
Sterilität Steril
Typ Multi-Well-Platte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10059030
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
166508
25 mm Nunclon Delta
265.00 €
16 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10489282
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
240835
25 mm Unbehandelt
300.00 €
16 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10091640
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
240835-B
25 mm Unbehandelt N/A N/A N/A
10570502
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
240845
20 mm Unbehandelt
422.00 €
20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die vielseitigen Thermo Scientific™ Nunc™ quadratischen BioAssay-Schalen sind mit zellkulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen erhältlich und eignen sich für das Screening einer großen Anzahl von Kolonien, für die Kultivierung von Bakterien und Pilzen und für die Bereitstellung einer geschlossenen Umgebung für andere Kulturgefäße.
Standardhöhe der Schale:
  • Außenabmessungen: 245 x 245 x 25 cm
  • Deckelhöhe: 9,8 mm
  • Erhältlich mit nicht behandelter Oberfläche oder mit Nunclon Delta Zellkultur behandeltet Oberfläche
  • Optisch transparent und steril
Flache Schale:
  • Außenabmessungen: 241 x 241 x 20 cm
  • Deckelhöhe: 10,3 mm
  • Erhältlich mit nicht behandelter Oberfläche
  • Passt in Roboterinstrumente für das Genoms-Sreening und die Kolonieaufnahme
  • Optisch transparent und steril
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Quadratisch
Steril
Multi-Well-Platte
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Quadratische BioAssay-Schalen