Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Path-Chek Protein-Wischtest
Einfacher und sofortiger Wischtest zur Beurteilung der Reinigungseffizienz durch den Nachweis von Proteinen und möglichen Allergenen.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts PC006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Path-Chek Hygienetest
- Schnelltestsystem für den Nachweis einer Reihe von Bakterien auf Arbeitsflächen und dem Verarbeitungsumfeld.
- Einfacher und sofortiger Wischtest zur Beurteilung der Reinigungseffizienz durch den Nachweis von Proteinen und möglichen Allergenen.
Spezifikation
Protein, mögliche Allergene | |
Wischtest | |
100 Tests |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Path-Chek Protein-Wischtest > Nachweis von: Protein, mögliche Allergene, 100 Tests
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur