Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 90 mm-Standardpetrischalen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11309283
Click to view available options
Höhe (metrisch):
15,7 mm
15,9 mm
16,1 mm
Anzahl pro Karton:
500
Sterilität:
Steril
Unsteril
Lüftung:
1
3
Nein
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 11309283
Marke: Thermo Scientific™ 101VR20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterilin Standard-90 mm -Petrischalen werden von Mikrobiologen für Mikroorganismenkulturen auf festen Medien verwendet.
Thermo Scientific™ Sterilin Standard 90 mm Petrischalen werden von Mikrobiologen zur Kultur von Mikroorganismen auf festen Medien verwendet.
  • Ideal zur Verwendung in automatischen Plattenausgießern geeignet
  • Aus nicht zytotoxischem reinen Polystyrol hergestellt
  • Spiegelpolierte Formen sorgen für hohe optische Klarheit
  • Erhältlich entweder aseptisch hergestellt oder abschließend durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Erhältlich in einfach, dreifach und nicht belüftete Ausführungen
  • Dreifach belüftet: fördert den Gasaustausch, ideal für kurzzeitige Anwendungen geeignet
  • Einfach belüftet: begrenzt den Gasaustausch und reduziert die Verdunstung und Dehydration; ideal für Langzeitanwendungen geeignet
  • Nicht belüftet: eignet sich vor allem für anaerobe und Langzeitanwendungen
  • Die flache Schale optimiert die Nutzung des Inkubatorraums
  • Nur für die In-vitro-Anwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß der Norm EN ISO 24998:2008 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet.
Beschreibung Petrischale, 90 mm
Bodenform Flach
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Typ Petrischale
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 20
Lüftung 3
Höhe (metrisch) 16,1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 16,1 in.
Durchmesser (metrisch) 90 mm