Learn More
Corning™ Quadratische 245 mm-BioAssay-Schalen
Mit einem großzügigen Wachstumsbereich von 500 cm2 für größere Assays und eine höhere Gesamtausnutzung des Platzes in Inkubatoren. Corning™ unbehandelte quadratische 245 mm BioAssay-Schalen mit niedrigem Profil sind eine hervorragende Option für Anwendungen, in denen Zellanhaftung nicht gewünscht ist.
Marke: Corning™ 431272
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.57918kg
Beschreibung
Höhere Effizienz bei mikrobiellen Assays, einschließlich Bibliothekreplikation, Kolonienauswahl und Plaque-Abhebungsstudien.
- Die Polystyrolschalen verfügen über Aussparungen für sicheres Stapeln
- Kompatibel mit verschiedenen automatischen Systemen zur Kolonienauswahl und Rasterrobotern
- Mit belüftetem Deckel für einen gleichmäßigen Gasaustausch
- Steril und zertifiziert nicht pyrogen
- Patentiertes Design (US-Patent-Nr. 5,856,176) für problemlose Handhabung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Quadratisch | |
Durchsichtig | |
Einwegartikel | |
Quadratisch | |
Zellkultur-Schale | |
245 x 245 mm | |
245 mm | |
18 mm |
Inklusive Verschluss | |
Mit Griffen | |
150 ml (Well) | |
500 cm² | |
Polystyrol | |
Steril | |
Deckel | |
245 mm | |
25 mm |