Learn More
Corning™ Quadratische 245 mm-BioAssay-Schalen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10643053 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
245 x 245 x 20 mm
245 x 245 x 25 mm
245 x 245 x 26 mm
Packungsgröße:
16 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 10643053
Marke: Corning™ 431301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem großzügigen Wachstumsbereich von 500 cm2 für größere Assays und eine höhere Gesamtausnutzung des Platzes in Inkubatoren. Corning™ unbehandelte quadratische 245 mm BioAssay-Schalen mit niedrigem Profil sind eine hervorragende Option für Anwendungen, in denen Zellanhaftung nicht gewünscht ist.
Höhere Effizienz bei mikrobiellen Assays, einschließlich Bibliothekreplikation, Kolonienauswahl und Plaque-Abhebungsstudien.
  • Die Polystyrolschalen verfügen über Aussparungen für sicheres Stapeln
  • Kompatibel mit verschiedenen automatischen Systemen zur Kolonienauswahl und Rasterrobotern
  • Mit belüftetem Deckel für einen gleichmäßigen Gasaustausch
  • Steril und zertifiziert nicht pyrogen
  • Patentiertes Design (US-Patent-Nr. 5,856,176) für problemlose Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Quadratisch
Kapazität (metrisch) 150 ml (Well)
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 500 cm²
Einwegprodukt Einwegartikel
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Enthält Deckel
Abmessungen (L x B) 245 x 245 mm
Abmessungen (L x B x H) 245 x 245 x 20 mm
Länge (metrisch) 245 mm
Breite (metrisch) 245 mm
Höhe (metrisch) 25 mm
Innentiefe (metrisch) 12,5 mm