Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplattendeckel
Schützen Sie Ihre Proben während der Testverarbeitung, Inkubation oder Lagerung mit diesen Deckeln für Mikrotiterplatten vor Kontaminationen und Verdunstung.
Marke: Thermo Scientific™ 253624
347.04 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Proben während der Testverarbeitung, Inkubation oder Lagerung mit Thermo ScientificTM NuncTM Deckeln für Mikrotiterplatten vor Kontaminationen und Verdunstung.
- Die Deckel passen zu allen Standardplatten.
- 96-Well Deckel sind mit einzelnen Kondensationsringen ausgestattet.
- Deckel mit Aussparungen zur schnellen Ausrichtung
- Universaldeckel eignen sich für alle handelsüblichen Mikrotiterplatten mit Standardhöhe.
Spezifikation
klar | |
Polystyrol | |
384/1536 | |
5 in. | |
Ja | |
100 | |
5 x 3,35 in. (127 x 85 mm) | |
3.35 in. | |
LowBot Deckel | |
Keine | |
Alle Well-Formen | |
Nein |
127 x 85 x 4,6 mm (5 x 3,35 x 0,18 in.) | |
Steril | |
4.6mm | |
127 mm | |
0,18 in. | |
25 | |
Ja | |
85mm | |
Nunc | |
-20°bis +80 °C | |
Alle Mikrotiterplatten |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1398657 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 253624 |
1299455 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 253624 |
1272427 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 253624 |
1381255 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 253624 |
1273586 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 253624 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
86Stunden
23Minuten
28Sekunden
11 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
23Minuten
28Sekunden
11
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.