Learn More
Fisherbrand™ Septum für 22 mm PE-Kappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 19 02 1636
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 19mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
19 mm | |
1000 |
Grau, Rot | |
Butyl, PTFE | |
1,3 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 22 mm PE-Kappe > Butyl/PTFE rot/grau ,1.3 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur