Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 50 bis 1000 ul
Umweltverträglich hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 50 bis 1000 μl sind dünnwandig, hochtransparent, einfach abzuwerfen und verursachen nur geringe Abfallmengen. Die Graduierungen ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke: BRAND™ 732032
10.79 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
- Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
- Die lose verpackten Spitzen sind blau, und die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das blaue Spitzentablett gesteckt.
Spezifikation
50 bis 1000 μl | |
Blau | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Bulk | |
Großpackung, abgepackt in 10 Beuteln zu 500 Stück | |
Polypropylen |
Unsteril | |
7 cm | |
Für Routine-Pipettierarbeiten in Labor und Forschung | |
Universal | |
Ja | |
250, 500, 1000 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013187 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 | 732032 |
0000012872 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | 732032 |
0000012752 | Analysenzertifikat | 04/11/2024 | 732032 |
0000012531 | Analysenzertifikat | 18/10/2024 | 732032 |
0000012477 | Analysenzertifikat | 07/10/2024 | 732032 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13