Learn More
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan
Hohe Dämpfung dank langsam expandierendem PU-Schaumstoff. 3M E-A-R Polyurethan-Ohrstöpsel – 36 dB.
Marke:  3M™ 7100109118
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12910415
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduziert den Geräuschpegel um 25 dB
  • Umfassend getestet und gemäß EN 352-2 zugelassen
  • Hergestellt aus weichem, langlebigem TPE
  • Mit 3 Flanschen für optimalen Sitz in den die meisten Gehörgängen
  • Wiederverwendbar; kein Abrollen erforderlich
  • Das Fingergriffdesign ermöglicht einfaches Einsetzen und Entfernen
  • Im Lieferumfang ist eine stabile Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip enthalten
  • 3M™ Ohrstöpsel 1271 sind mit einem Kabel erhältlich und sind somit praktisch, wenn Sie sich häufig in lauten Umgebungen bewegen oder aus diesen herauskommen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
50/Pckg.
Mit Trageband
Polyurethan
CE-Kennzeichnung
25 dB
Gehörschutzstöpsel
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan > Farbe: Orange; Stil: Schnurgebunden; Menge: 50/Pckg.