Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ MacConkey-Agar
Artikelnummer. 12647619
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 12647619
Marke: Thermo Scientific™ R453802
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Thermo Scientific™ Remel MacConkey-Agar wird für die selektive und differentielle Isolierung gramnegativer Bazillen auf der Basis der Laktosefermentation verwendet.
Das Thermo Scientific™ Remel MacConkey Agar wird für die selektive und differentielle Isolierung gramnegativer Bakterien auf der Basis der Laktose-Fermentation verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung:BAM, COMPF, SMWW, USP.
Beschreibung MacConkey-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g