Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno TSP Deckel
Vereinfachen Sie das Hybridom-Screening mit Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno TSP Deckeln für die Antikörperproduktion. Zur Verwendung für die bakterielle Beimpfung von 96-Well-Platten.
Marke: Thermo Scientific™ 445497
423.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vereinfachen Sie das Hybridom-Screening mit Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno TSP Deckeln für die Antikörperproduktion. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ zum bakteriellen Beimpfen von 96-Well-Platten. Nunc Immuno TSP Deckel gewährleisten einheitliche Absorptionseigenschaften für ein effizientes Screening.
- Ideal zum Screening von Hybridom-Kulturen für die Antikörperproduktion
- Für das Hybridom-Screening im OmniTray
- Einheitliche Absorptionseigenschaften
- 96-Well-Deckel für die bakterielle Beimpfung von 96-Well-Platten
Spezifikation
klar | |
Polystyrol | |
127,4 mm | |
1 | |
85,3 mm | |
Plattendeckel | |
96-Well-Platte, OmniTray |
Impfdeckel | |
Steril | |
50 | |
Case of 50 | |
Hybridom-Screening | |
Nunc |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
182950 | Bestrahlungszertifikat | 09/01/2025 | 445497 |
182950 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 445497 |
177144 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 445497 |
165982 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 445497 |
162808 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 445497 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
23Minuten
28Sekunden
19 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.