Learn More
Corning™ Costar™ allgemeine Assay-Platten-Deckel und Abdichtband
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Plate Compatibility:
96/384-Well, Halbflächenplatte
Alle Mikrotiterplatten
Nur 96-Well-Mikrotiterplatten (nicht 2 ml-Block)
Anzahl pro Karton:
25
50
100
Material:
Polystyrol
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Alle Deckel sind aus starrem Polystyrol hergestellt
- Die Kerbe in der A1-Ecke des Deckels entspricht den Eckkerben auf allen Corning® Mikrotiterplatten
- The Universal Lid (without a corner notch) does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning microplates. Der Deckel hat zudem eine kürzere Umrandung als Standarddeckel
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl pro Karton | 100 |
| Anzahl pro Packung | 25 |
| Produkttyp | Universaldeckel |
| Plate Compatibility | Alle Mikrotiterplatten |
| Abgeschrägte Ecken | Nein |