Learn More
Invitrogen™ Tris-Glycin Transferpuffer (25x)
Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen
Marke:  Invitrogen™ LC3675
50.02 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11589066
  • 82.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt : Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser vor der Verwendung erfordert.
Beschreibung
Beschreibung
Tris-Glycin-Transferpuffer (25X) ist für Western Blot-Übertragungsanwendungen optimiert, bei denen Tris-Glycin-Gele zum Einsatz kommen. Vorgemischte Puffer sind eine praktische Möglichkeit zur Gewährleistung hochwertiger und konsistenter Elektrophorese-Ergebnisse.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transferpuffer
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Nitrozellulose, PVDF, Nylon
500 mL
25X
Tris-Glycin-Gel
Novex™ Tris-Glycin-Gel
Novex™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3039264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC3675
Chargennummer3088888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC3675
Chargennummer2489179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC3675
Chargennummer2489183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC3675
Chargennummer2549695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC3675
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ Tris-Glycin Transferpuffer (25x) > 500 ml