Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CCR1-bla U2OS DA-Assay-Kit
The Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 1 (CCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1793
Beschreibung
The Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells contain the human Chemokine (C-C Motif) Receptor 1 (CCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ CCR1-bla U2OS DA cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spezifikation
NM_001295 | |
Zellen mit arretierter Teilung | |
Schwanz von GRPR GPCR | |
Fluoreszent | |
CCR1 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
GPCR (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren) | |
Endpunkt | |
Gehäuse U2OS | |
Tango™ CCR1-bla U2OS DA-Assay-Kit | |
Tango™ |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
K1793 Tango™ CCR1-bla U2OS DA-Assay-Kit Jedes Kit enthält ausreichende Mengen von DA (Division Arrested)-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platte. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ CCR1-bla U2OS DA-Zellen • LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, 70 µg • Lösung D • Tango™ CCR1-bla U2OS DA-Assay-Protokoll • LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladeprotokoll • Analysenzertifikat Die Tango™ CCR1-bla U2OS DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden. |
|
Tango™ CCR1-bla U2OS DA-Assay-Kit, 1 Kit, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA-Reporter (Beta-Lactamase-Reporter), Lagerung in flüssigem Stickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, | |
Tango™ CCR1-bla U2OS DA-Assay-Kit Jedes Kit enthält ausreichend Substrat für DA-Zellen und Substrat, um eine 384-Well-Platte zu beproben. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ CCR1-bla U2OS DA-Zellen, LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, 70 μg, Lösung D, Tango™ CCR1-bla U2 OS Assay-Protokoll, LiveBLAzer™ FRET B/G Ladeprotokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™ | |
1 Kit | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
CCR1 | |
U2OS | |
GPCRs |