Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin SD-Probenpuffer (2X)
Artikelnummer. 11579066
Click to view available options
Menge:
20 mL
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11579066
Marke: Invitrogen™ LC2676
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Verwendung mit Novex Tris-Glycin-Gelen
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Probenladepuffer
Konzentration 2 X
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktlinie Novex
Menge 20 mL