Learn More
Micronova™ NovaClean™ Lab & Glass Reinigungsmittel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Dieses gebrauchsfertige, gering ionische Reinigungsmittel kann direkt auf zahlreiche Arbeitsoberflächen wie Glas, Edelstahl, Epoxid-Acryl und Vinylvorhänge im Reinraum aufgetragen werden. Erhältlich in einer einfach zu bedienenden 1 Quart-Sprühflasche und einer 1 Gallonen-Flasche.
Marke:  Micronova™ NC2-G
284.48 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11962475
  • 328.00 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Reinigungsmittel für Arbeitsstationen und Glas
Der Micronova NovaClean™ Lab & Glass Reiniger ist ein gering ionisches Reinigungsmittel, das für den Einsatz am Reinraumarbeitsplatz, an Werkbänken mit laminarer Luftströmung für Acryl- und lackierte Oberflächen entwickelt wurde.
  • Gebrauchsfertig, Tensid für den Reinraum
  • Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
  • Geringer Gehalt mobiler Ionen
  • Geringe Mengen an nicht flüchtigen Rückständen
  • Kann direkt auf zahlreiche Oberflächen angewendet werden
  • Wirkt gut auf Glas, Edelstahl, Epoxid, Acryl und auf Vinylvorhängen
  • Ideal für leitfähige Bodebeläge
  • Erhältlich in einer 1 Quart-Sprühflasche und einer 1 Gallonen-Nachfüllflasche
  • Biologisch abbaubar
  • Freispülend
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer046850-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberNC2-G
Chargennummer046902-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberNC2-G
Chargennummer041859-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog NumberNC2-G
Chargennummer040760-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog NumberNC2-G
Chargennummer035130-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2022 Catalog NumberNC2-G
Name des Produkts
Micronova™ NovaClean™ Lab & Glass Reinigungsmittel > 1 Gallone