Learn More
Micronova™ NovaSqueegee™
Ein Abzieher aus Edelstahl mit austauschbarem Gummiblatt zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum. Die optionalen Universalgriffe der SSU-Serie bieten eine größere Reichweite.
Marke:  Micronova™ QDNS-12
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17813668
  • 125.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ ist ein Abzieher aus Edelstahl, der standardmäßig mit einem austauschbaren Gummiblatt geliefert wird und mit einen Schnelltrenngriff ausgestattet ist, der optional mit den Griffen der SSU-Serie verwendet werden kann.
  • Abzieher aus Edelstahl mit Gummiblatt
  • Zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum
  • Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl 304
  • Ersatzgummiblätter erhältlich
  • Erhältlich in den Größen 12, 18 und 22 Zoll (30, 45, 55 cm)
  • Mit Schnelltrenngriff
  • Optionale Verwendung mit Universalgriffen der SSU-Serie
  • Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Abzieher
Nein
NovaSqueegee
30.5 cm
Je 1
3.8 cm
Unsteril
Zur Reinigung von Wänden, Fenstern und Bildschirmen
12 in.
Elektropolierter Edelstahl (304)
1,5 in.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer046821-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/12/2024 Catalog NumberQDNS-12
Chargennummer046615-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog NumberQDNS-12
Chargennummer046374-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/11/2024 Catalog NumberQDNS-12
Chargennummer046257-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/11/2024 Catalog NumberQDNS-12
Chargennummer045898-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/11/2024 Catalog NumberQDNS-12
Name des Produkts
Micronova™ NovaSqueegee™ > NovaSqueegee, Stainless Steel Quick Disconnect handle attachment, 12 in.