Learn More
Micronova™ NovaClean™ Lab & Glass Reinigungsmittel
Dieses gebrauchsfertige, gering ionische Reinigungsmittel kann direkt auf zahlreiche Arbeitsoberflächen wie Glas, Edelstahl, Epoxid-Acryl und Vinylvorhänge im Reinraum aufgetragen werden. Erhältlich in einer einfach zu bedienenden 1 Quart-Sprühflasche und einer 1 Gallonen-Flasche.
328.00 € - 524.00 €
Spezifikation
Produkttyp | 0,1 μ filtriertes schwach ionisches Tensid |
---|---|
Color-coded | No |
pH | 7.1 |
Produktlinie | NovaClean™ |
Scent | Unscented |
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11966855
![]() |
Micronova™
NC2-Q |
1 qt. | N/A | N/A | N/A | |||||
11962475
![]() ![]() |
Micronova™
NC2-G |
1 gal. |
328.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Reinigungsmittel für Arbeitsstationen und Glas
- Für den Einsatz auf Arbeitsstationen, Laminarströmungsbänken, Glas-, Kunststoff- und Acryl-Bildschirmen, Reinraumvorhängen und lackierten Oberflächen
- Gebrauchsfertige, biologisch abbaubare Formulierung
- Bietet feine Filtration, geringe Natrium- und Ioneneigenschaften
- Gefiltert auf 0.1 μm
- Nicht-lösungsmittelhaltige Alternative
Spezifikation
0,1 μ filtriertes schwach ionisches Tensid | |
7.1 | |
Unscented | |
Durchsichtig | |
99°C (210.2°F) | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Analysis | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | |
Reusable | |
No | |
Wischmopp und Eimer oder Tuch und Schwamm | |
The product is chemically stable. Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur. |
No | |
NovaClean™ | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Avoid breathing vapor or mist and provide adequete ventilation when using. | |
Clear | |
1.025 g/mL at 25°C | |
Filtered | |
Ready to use filtered cleanroom detergent, no mobile ions, free-rinsing for cleaning glass, stainless steel, acrylic and painted surfaces. | |
0°C (32°F) | |
2.3 kPa (17.1 mmHg) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months