Learn More
Micronova™ X50 Bag cutter safety, irradiated
Automatisch ausziehbarer Sicherheitsklingenschutz
Marke: Micronova™ BC-01IR
527.80 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Micronova Sicherheitsbeutelschneider ist mit einem ergonomischen Griff und einem Sicherheitsklingenschutz ausgestattet, wodurch das Auswechseln der Klingen durch Lösen entfällt. Erhältlich mit einem optionalen einziehbaren Sicherheitsschutz.
- Sicherer Schneider für Rohstoffbeutel und Produktionszubehör
- Ergonomischer Einweg-Kunststoffgriff
- Für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen und Hilfsbereichen
- Optionaler einziehbarer Schutzbügel
- Gammabestrahlt erhältlich
Spezifikation
Yes | |
Retractable | |
Unscented | |
Not Autoclavable | |
Orange | |
Automatisch einziehbar | |
2.9 cm | |
Single-use | |
No | |
.5 in. | |
6 in. | |
3.8 cm | |
Packaged in LDPE bag, LDPE case liner. ECT rated case of 100% recycled material | |
Standard disinfectants and cleaning solutions | |
1.5 in. |
Plastic | |
Blade | |
Steril | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing and Certificate of Conformance | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
1.125 in. | |
6 x 1.5 x .5 in (11.2 x 3.8 x 1.8 cm) | |
Non-filtered | |
Schneiden von Beuteln in kontrollierten Umgebungen | |
1.8 cm | |
15 cm | |
Klinge aus Edelstahl, Copolymer-Gehäuse | |
50/Karton | |
8 x 8 x 8 in. | |
3,8 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046732-000 | Qualitätsbescheinigung | 26/12/2024 | BC-01IR |
045703-000 | Qualitätsbescheinigung | 17/10/2024 | BC-01IR |
044178-000 | Qualitätsbescheinigung | 12/07/2024 | BC-01IR |
043150-000 | Qualitätsbescheinigung | 03/06/2024 | BC-01IR |
041484-000 | Analysenzertifikat | 03/01/2024 | BC-01IR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %