Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser.
Marke:  Thermo Scientific™ 5977-0017
37.49 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10248680
  • 47.65 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser.
Geeignet zum Trocknen von Elektrophorese-Glasplatten.
  • Besteht aus einer Reihe von Haken, die so angeordnet sind, dass sie Reagenzgläser eines bestimmten Durchmessers halten und gleichzeitig die volle Sicht auf den Inhalt des Reagenzglases ermöglichen
  • Die Haken halten die Röhrchen auch in umgekehrter Lage zum Trocknen
  • In umgekehrter Lage halten die Rippen die Röhrchen in ausreichendem Abstand zur Basis, um eine Entleerung durch Löcher zu ermöglichen und die Ansammlung von luftübertragenen Schmutzstoffen in den Röhrchen zu minimieren
  • Geeignet zum Trocknen von Glasplatten, die in der Elektrophorese verwendet werden, sowie von Chromatographieplatten
  • Ein höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglas-Steckgestell
5 x 10
Weiß
Polypropylen
Rechteckig
8
18.7 x 10.5 x 7 cm
7.3 in.
4,1 in.
2,75 in.
17 mm
Röhrchen-Hakenleiste
Autoklavierbar
Röhrchen, 14 bis 17 mm
50
14 – 17 mm-Röhrchen
2
18.7 cm
10.5 cm
7 cm
17 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421266 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/04/2025 Catalog Number5977-0017
Chargennummer1312889 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5977-0017
Chargennummer1326865 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5977-0017
Chargennummer1303803 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5977-0017
Chargennummer1291903 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5977-0017
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    18
    Stunden
    16
    Minuten
    5
    Sekunden
    49
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    18
    Stunden
    16
    Minuten
    5
    Sekunden
    49
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen > Reagenzglas- und Abtropfgestelle, für 14 bis 17 mm Röhrchen; 50 Plätze; Weiß
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.