Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser.
Marke:  Thermo Scientific™ 5977-0317
37.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10300961
  • 48.90 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser.
Geeignet zum Trocknen von Elektrophorese-Glasplatten.
  • Besteht aus einer Reihe von Haken, die so angeordnet sind, dass sie Reagenzgläser eines bestimmten Durchmessers halten und gleichzeitig die volle Sicht auf den Inhalt des Reagenzglases ermöglichen
  • Die Haken halten die Röhrchen auch in umgekehrter Lage zum Trocknen
  • In umgekehrter Lage halten die Rippen die Röhrchen in ausreichendem Abstand zur Basis, um eine Entleerung durch Löcher zu ermöglichen und die Ansammlung von luftübertragenen Schmutzstoffen in den Röhrchen zu minimieren
  • Geeignet zum Trocknen von Glasplatten, die in der Elektrophorese verwendet werden, sowie von Chromatographieplatten
  • Ein höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglas-Steckgestell
5 x 10
Blau
Polypropylen
Rechteckig
8
18.7 x 10.5 x 7 cm
7.3 in.
4,1 in.
2,75 in.
17 mm
Röhrchen-Hakenleiste
Autoklavierbar
24 Röhrchen (14 bis 17 mm)
50
14 – 17 mm-Röhrchen
2
18.7 cm
10.5 cm
7 cm
17 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1413753 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/09/2024 Catalog Number5977-0317
Chargennummer1412646 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/08/2024 Catalog Number5977-0317
Chargennummer1410037 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/07/2024 Catalog Number5977-0317
Chargennummer1392985 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/09/2023 Catalog Number5977-0317
Chargennummer1392984 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/09/2023 Catalog Number5977-0317
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    15
    Stunden
    14
    Minuten
    47
    Sekunden
    41
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    15
    Stunden
    14
    Minuten
    47
    Sekunden
    41
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
    Tage
    90
    Stunden
    14
    Minuten
    47
    Sekunden
    41
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen > Reagenzglas- und Abtropfgestelle, für 14 bis 17 mm-Röhrchen; 50 Plätze; Blau
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.