Learn More
Cole-Parmer™ ANGLED PIPETTE HOLDER
This Angled Pipette Holder provides safe, convenient storage and easy retrievel of your pipettes.
Marke: Cole-Parmer™ 63535-02
326.04 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Keeps pipettes handy and well-organized.
Spezifikation
Pipettengestell | |
88,9 mm | |
406,4 mm | |
11,5 in. |
Je 1 | |
3,5 in. | |
16 in. | |
292,1 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ ANGLED PIPETTE HOLDER > Material:Acryl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur