Learn More
Ansell X100 PAIRS Microgard 4000-GREEN OVERBOOTS 406.42-4 Artikelnummer.: 15586464
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell X100 PAIRS Microgard 4000-GREEN OVERBOOTS 406.42-4
Artikelnummer. 15586464 Alle ansehen Ansell Produkte
Artikelnummer. 15586464
Marke: Ansell GR40W0040600
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passt über Schuhe in den EU-Größen 42 bis 46 (GB-Größen 8 bis 11) Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 Überschuhe sind aus einem mehrschichtigen Barrierelaminat angefertigt.
  • Design mit Doppelsohle
  • Elastische Öffnung und Bindeband
  • Ultraschallverschweißte Nähte
  • Mehrschichtiges Barrierelaminat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Passt über Euro-Größen 42 bis 46 (GB 8-11)
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Grün
Verschlusstyp Elastische Öffnung und Kabelbinder
Sohlenart Design mit Doppelsohle
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Category I PPE, 89/686/EEC
Verpackungsmenge 100/Packung
Produkttyp Stiefelüberzieher
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell X100 PAIRS Microgard 4000-GREEN OVERBOOTS 406.42-4 >