Learn More
DuPont™ Tyvek™ POS0 Überziehschuhe
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe: Ein
Beschreibung
- Einheitsgröße
- Abgesteppte innere Säume
- Elastisch
- Weiß
- PSA-Kategorie I
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Einheitsgröße |
Material | PE (Polyethylen) |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Elastische Beinabschlüsse |
Sohlenart | Rutschfest |
Saumtyp | Genäht |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 1149-5 |
Widerstand | PSA-Kategorie I |
Produkttyp | Schuhüberzieher |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
DateigrößeVersion: 515.8 kB
DPT007 Tyvek accessories flyer GE
DateigrößeVersion: 488.4 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ POS0 Überziehschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur