Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9300+
3M™ Aura™ Particulate Respirators 9300+ Series has an ergonomic, flat-fold, 3-panel design featuring a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels, and with valved and unvalved models.
Marke: 3M™ 7100258913
48.55 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21744" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geprägte Oberseite
- Einzelverpackung
- Ausgeklügeltes 3-lagiges Design
- Innovative Kinnlasche
- Geformte Nasenplatte
Spezifikation
FFP3 | |
EN 149 | |
Ja | |
Universal | |
Polypropylen | |
Polyisopren | |
Aluminium, Polyurethane |
Europäische Norm EN 149 für filtrierende Halbmasken zum Schutz vor Partikeln | |
Becher/geformt | |
Mehrzweck-Atemschutzmaske | |
Ja | |
Ja | |
9332+ | |
Tassenform |