Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske bietet Atemschutz mit einem flachen, 3-flächig geformten Design, geringen Atemwiderstand und eine geprägte, geformte Oberseite, die das Beschlagen von Brillen reduzieren kann.
Marke:  3M™ 7000089312
1249.99 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16523771
  • 2225.00 € / 330 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bieten einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache KommunikationDie Atemschutzmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300 decken eine Reihe von Anwendungen ab, die FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz erfordern.
  • Einzeln verpackt, um Kontaminationen zu vermeiden
  • Weiches Abdeckband auf der Innenseite sorgt für mehr Komfort
  • Leicht und faltbar
  • Gleichmäßig gespannte Kopfbänder zur Entlastung des Gurtdrucks
  • Das zentral positionierte Kühlventil reduziert die Wärmeentwicklung, erleichtert die Atmung und kühlt den Atem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung für EN 149:2001 + A1:2009
3-teilig
FFP3
Ja
Ja
Geformt
Stäube und Nebel aus zahlreichen industriellen Anwendungen und anderen Arbeitsfeldern
Weiß
Ja
Partikel-Atemschutzmaske
Landwirtschaft, Reinigungsbranche, Abrissunternehmen
9332+ P3 mit Ventil
330/Packung