Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Overboots Ultrasonically Welded Model 406 Artikelnummer.: 17909150
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell AlphaTec™ 3000 Overboots Ultrasonically Welded Model 406
Artikelnummer. 17909150 Alle ansehen Ansell Produkte
Size: 42 to 46
Click to view available options
Size: 42 to 46
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17909150
Marke: Ansell YE30W0040600
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
AlphaTec™ 3000 Overboots Ultrasonically Welded Model 406 features a protective multi-layer barrier fabric effective against numerous chemicals.
  • One of the lightest and most comfortable chemical protective garments on the market today, this durable multi-layer fabric provides an extremely effective barrier against both inorganic chemicals and biological hazards.
  • Provides a strong liquid and particle barrier
  • Overboots, elastic to top of boot, tie fastening and welded seams.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 42 to 46
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farbe Yellow
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Saumtyp Welded
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unexpected leakages spills or other releases, Product inspection, Cleaning of plant and machines, Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of trucs and vehicles, Filling, blending and charging of raw materials, Mixing or loading chemicals
Zertifizierung/Konformität CE Number, EN 14126:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Widerstand Chemical-resistant, Biological Hazards
Produkttyp Stiefelüberzieher
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 3000 Overboots Ultrasonically Welded Model 406 >