Learn More
3M™ 6000 Serie wiederverwendbares Halb-Gesichtsstück
Atemschutz-Halbmasken der Serie 6000 sind kostengünstig, wartungsarm und extrem leicht. Die wiederverwendbare Atemschutzmaske der Serie 6000Q, mit Sonde, wird nur zur quantitativen Prüfung der Passform verwendet.
Marke:  3M™ 7000146847
18.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12332319
  • 37.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Beinhaltet: Wiederverschließbarer Lagerungsbeutel.
Benötigt : Für die Gesichtsmaske sind kompatible Kartuschen und/oder Filter erforderlich. (Separat erhältlich.)
Beschreibung
Beschreibung
Vereint die Eigenschaften von wiederverwendbaren und Einweg-Atemschutzmasken und gewährleistet so einen wirksamen Schutz.3M™ Halbgesichtsmasken-Atemschutzgeräte der Serie 6000 sind kostengünstig, wartungsfreundlich, anwenderfreundlich und extrem leicht.
  • Wiederverwendbare Halbmasken sind wirtschaftlich, wartungsarm, einfach zu handhaben und extrem leicht.
  • Zur Verwendung mit von 3M™ Umluft-unabhängigen Systemen
  • Das Bajonettverschlusssystem ermöglicht den Anschluss an eine breite Palette von leichten Doppelfiltern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
  • Die Doppelfilterkonstruktion sorgt für einen geringeren Atemwiderstand
  • Die wiederverwendbare Atemschutzmaske der Serie 6000, mit Sonde, wird zur quantitativen Prüfung der Passform verwendet (17-987-3A und -3B)
Bestellinformation
Testmodelle für die passende Größe dürfen nicht als Atemschutzgerät verwendet werden. Kartuschen-/Filterkombinationen sind separat erhältlich.
Zertifizierungen
NIOSH-Zulassung gemäß 42CFR84 für den Einsatz gegen eine Vielzahl von Atemgefahren bei zweckgemäßer Verwendung mit geeigneten Kartuschen und Filtern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 140:1998
Bajonett
Thermoplastisches Elastomer
M
Patrone Serie 6000, Filter Serie 2000, 2200, 7000 oder 5000, oder Dual Airline System
6200
NIOSH 42 CFR Teil 84
Grau
Atemschutz-Halbmaske
Montage, Reinigung, Abbiss, Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schleifen, Schweißen
Wiederverschließbare Aufbewahrungstasche
4-Punkt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
3M™ 6000 Serie wiederverwendbares Halb-Gesichtsstück > Mittel