Learn More
DuPont™ X50 TYCHEM C Ueberziehstiefel, POBA, Einheitsgr. Artikelnummer.: 11382844
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ X50 TYCHEM C Ueberziehstiefel, POBA, Einheitsgr.
Artikelnummer. 11382844 Alle ansehen DuPont Produkte
Universal
Click to view available options
Größe:
Universal
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11382844
Marke: DuPont™ D13984672
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Knielange, rutschfeste Überschuhe mit Bändern und Elastik bieten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind.
  • Teilweise genäht, teilweise geklebt
  • Rutschfeste Sohle
  • Knielang mit Fixierbändern
  • Gelb
  • Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
  • Chemische Schutzkleidung für Körperteile, Kategorie III, Typ PB [3]
  • EN 14126 (Schutz gegen infektiöse Wirkstoffe)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Farbe Gelb
Sohlenart Rutschfest
Saumtyp Teilweise genäht, teilweise geklebt
Enthält Befestigungsbänder
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, Kategorie III, Typ PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Produkttyp Stiefelüberzieher
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ X50 TYCHEM C Ueberziehstiefel, POBA, Einheitsgr. >