Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
36-42
Größe 42 bis 46
Beschreibung
- Mit elastischem Knöchel und abgesteppten Innennähten
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Größe 42 bis 46 |
Material | Tyvek™ |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sohlenart | Rutschfest |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN1149-5 |
Verpackungsmenge | 200/Packung |
Höhe (metrisch) | 420 bis 460 mm |
Widerstand | Flüssigkeit |
Produkttyp | Schuhüberzieher |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
DateigrößeVersion: 515.8 kB
DPT007 Tyvek accessories flyer GE
DateigrößeVersion: 488.4 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur