Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, Zellkulturreagenz
Beschreibung
It is a key player in the Glucose-Alanine cycle, which enables the removal of pyruvate and glutamate from muscle to the liver. The Glucose-Alanine cycle aides to conserve ATP in muscle for muscle contraction, while the energy burden of gluconeogenesis is imposed upon the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dies ist ein wichtiger Faktor im Glukose-Alanin-Zyklus, der die Entfernung von Pyruvat und Glutamat aus dem Muskel in die Leber ermöglicht. Der Glucose-Alanin-Zyklus dient zur Erhaltung von ATP im Muskel für die Muskelkontraktion, während die Energielast der Gluconeogenese auf die Leber ausgeübt wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 166.5 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Alanine |
Schmelzpunkt | ∽295°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 1720248 |
Merck Index | 14,204 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 166.5g/L.. |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 89.09 |
Optische Drehung | +14° (c=5 in 5N HCl) |
Güte | Zellkulturreagenz |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M20L010 | Analysenzertifikat | 22/01/2025 | J60279.18,J60279.36,J60279.22 |
U27K046 | Analysenzertifikat | 03/10/2024 | J60279.18,J60279.36,J60279.22 |
R14K024 | Analysenzertifikat | 21/05/2024 | J60279.18,J60279.36,J60279.22 |
M09K062 | Analysenzertifikat | 18/01/2024 | J60279.18,J60279.36,J60279.22 |
Y07J005 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | J60279.18,J60279.36,J60279.22 |