Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe Universalwasserbäder
Diese anwenderfreundlichen Wasserbäder für allgemeine Anwendungen ermöglichen zuverlässige Ergebnisse durch hohe Temperaturkonstanz.
Marke: Fisherbrand™ FSGPD28
1090.07 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Fisherbrand™ Isotemp™ Universalwasserbäder sind ideal für industrielle, klinische pharmazeutische oder biomedizinische Anwendungen und bieten leistungsstarke Technologie in einem kompakten Design. Die Isotemp Wasserbäder sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Sie sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende Temperatur und zuverlässige Ergebnisse bei einfacher Bedienung bieten.
- Geringerer Platzbedarf im Vergleich zu früheren Modellen
- Ein moderner Temperaturregler gewährleistet eine erweiterte Funktionalität
- Neue akustische Alarme
- Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit voreingestellten Temperaturwerten
- Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
- Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
- Vermeidet Badschäden und Überhitzung durch eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand
- Kompatibel mit Thermobeads (separat erhältlich)
Spezifikation
Edelstahl | |
28 l Deluxe Universalwasserbad | |
UL, CE, FDA Klasse I | |
Monochrom-LCD | |
Giebelabdeckung aus Polycarbonat, DiffusorWanne | |
Isotemp GPD 28 | |
±0.2 °C | |
297 x 500 x 200 mm (11,7 x 19,7 x 7,99 in.) | |
9,0-10,5 / 4,3-5,0 (120 V/230 V) |
Digital | |
28 l | |
Umgebungstemperatur bis 100 °C | |
1 200 W | |
Epoxidpulverbeschichteter Stahl | |
3 | |
±0,2 °C | |
392 x 555 x 282 mm (15.4 x 21.8 x 11.1 in.) |