Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Umwälzwasserbäder
Diese Umwälzwasserbäder erzielen mit dem außen im Bad zirkulierenden Wasserstrom eine hervorragende Temperaturkonstanz für Ihre Proben. Verfügen über eine moderne Temperaturregelung.
Marke:  Thermo Scientific™ TSCIR19
2010.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15335867
  • 2462.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Precision™ Umwälzwasserbäder sind ideal, wenn eine gleichmäßige Temperaturverteilung und -regelung besonders wichtig sind, z. B. bei der Arbeit mit Enzymen und bei serologischen Anwendungen. Diese mikroprozessorgesteuerten Hochleistungsbäder sind in drei unterschiedlichen Modellausführungen erhältlich. Der Lieferumfang beinhaltet eine abnehmbare Giebelhaube aus Edelstahl, ein Diffusor-Tablett und einen Schwimmer.
  • Mit dem außen im Bad zirkulierenden Wasserstrom erzielen Sie eine hervorragende Temperaturkonstanz.
  • Durch die neuartige Konstruktion ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen.
  • Optimieren Sie die Zeitplanung mit automatisch ein- und ausschaltenden Zeitschaltuhren.
  • Bietet mit dem neuen aufklappbaren Deckel und einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
  • Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert ein Überhitzen und Schäden
  • Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
  • Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5,0 gal.
19 l Umwälzwasserbad
UL, CE
Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C
1200 W
304 Rostfreier Stahl
4
± 0,05 °C
394 x 632 x 249 mm (15,5 x 24,9 x 9,8 in.)
9,0-10,5 / 4,3-5,0 (120V/230V)
Digital
19 l
Digital
Monochrom-LCD
1 Edelstahl-Giebelhaube und Schwimmer
Precision CIR 19
±0,1 °C
12 x 15,3 x 7,6 in. (305 x 387 x 192 mm)
Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Precision™ Umwälzwasserbäder > Umwälzwasserbad 19 l