Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbäder
Artikelnummer. 15395857 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
Precision GP 02
Precision GP 05
Precision GP 10
Precision GP 15D
Precision GP 20
Precision GP 28
Precision GP 2S
Kapazität (metrisch):
2 l
5 l
10 l
15 l
20 l
28 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15395857
Marke: Thermo Scientific™ undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für zahlreiche Anwendungsbereiche mit Allzweck-Wasserbädern und zur Aufrechterhaltung einer Temperatur von der Umgebungstemperatur bis 100 °C konzipiert. Die Hochleistungsbäder haben ein Volumen von 2 l bis 28 l.
Unterstützen Sie eine Vielzahl von Anwendungen mit Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbädern, die für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur von Umgebungstemperatur bis 100 °C ausgelegt sind. Diese robusten Hochleistungsbäder reichen von 2 bis 28 l, einschließlich flacher Modelle. Der Übertemperaturschutz verhindert unkontrollierte Temperaturanstiege und mit automatisch ein- und ausschaltenden Zeitschaltuhren können Sie Betriebszeitpläne optimieren. Die mit Epoxidpulver beschichtete Außenfläche bietet hervorragende chemische und Korrosionsbeständigkeit, und die Kammer lässt sich mit ihrem einteiligen Innenraum aus rostfreiem Edelstahl leicht reinigen.
  • Durch die kleinere Stellfläche gegenüber früheren Modellen gewinnen Sie mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch.
  • Eine moderne Mikroprozessorsteuerung gewährleistet eine erweiterte Funktionalität.
  • Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
  • Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier voreingestellten Temperaturwerten
  • Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen.
  • Vermeidet Badschäden und Überhitzung durch eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand
  • Vereinfachter Betrieb mit Schnellkupplungsablauf für Modelle mit einem Fassungsvermögen von 10, 20 und 28 l sowie Dual-Modelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Reglertyp Digital
Kapazität (metrisch) 10 l
Zertifizierung/Konformität UL, CE
Temperaturbereich Umgebungstemperatur bis 100 °C
Typ Water Bath
Display Monochrom-LCD
Heizleistung 800 W
Enthält Durchsichtige Abdeckung aus Polycarbonat und Gummiabzug
Material Epoxidpulverbeschichteter Stahl
Modell Precision GP 10
Temperaturvoreinstellungen 4
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0,2 °C
Abmessungen (L x B x H) 393 x 383 x 233 mm (15.5 x 15.1 x 9.2 in.)
Elektrische Anforderungen 120/230 V 50/60 Hz
Stromstärke 6,0-7,0 / 2,8-3,4 (120 V/230 V)