Learn More
Gibco™ Lab Armor™ Beads
GREENER_CHOICE
uv,transilluminator,bulb,365,nm,myecl,imager,instruments,equipment,gel,boxes,imagers,power,supplies,accessories,protein,biology,electrophoresis,western,blotting,thermo,scientific,pi-62255,pi62255
Marke:  Gibco™ A1254301
258.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10120988
  • 435.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhält eine gleichmäßige Temperatur besser als Wasser durch langsamere Wärmeübertragung
  • Kann ständig eingeschaltet und einsatzbereit bleiben
  • Flaschen und Röhrchen bleiben ohne Gestelle, Gewichte und Schwimmer an Ort und Stelle
  • Die Wartung des Wasserbades wie Entleerung, Reinigung und Nachfüllen des Bades entfällt
  • Beseitigt das Risiko einer Kontamination durch stehendes Wasser im Wasserbad
  • Keine Kondensation in der Nähe von Verschlüssen und Inkubationsflaschen, die aus dem Trockenbad entfernt wurden
  • Umweltverträgliche Alternative zu Wasser
  • Energieeffizienter als Wasser
  • Verbraucht weniger Energie bei Betrieb mit 37 und 65 °C
  • Hergestellt aus wiederverwertbarem Material, das mit Ethanol gereinigt werden kann. Dadurch sind keine keimtötenden Mittel für Wasserbäder erforderlich, die die Umwelt schädigen können
  • Lagerung bei 15 bis 30 °C (Lieferung unter Umgebungsbedingungen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reflektierend, inert, glatt
4 l
Bead
Gibco™
Raumtemperatur
Lagerbedingungen: 15 – 30 ° C
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
-80°bis 180 °C
Energieeffizient
Volumen: 4 l
5 mm-Poly-Dispergierer
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer981299F Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1254301
Chargennummer981299G Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1254301
Chargennummer981299H Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1254301
Chargennummer982711A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1254301
Chargennummer982711B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1254301
Special Offers
Special Offers
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gibco™ Lab Armor™ Beads > 4 l