Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke Artikelnummer.: 15397928
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Artikelnummer. 15397928 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
2 Blöcke, 200-240 V 50/60 Hz (CN, EU, UK)
Click to view available options
No. of Places:
1 Block
2 Blöcke
4 Blöcke
Elektrische Anforderungen:
200-240 V 50/60 Hz (CN, EU, UK)
Artikelnummer. 15397928
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Das Gerät muss mit Blöcken bestellt werden.
Erhöhen Sie die Vielfältigkeit Ihres Labors
Mehr Vielseitigkeit im Labor
Fisher Scientific™ Isotemp Digitale Heizgeräte für Trockenbäder/Trockenblockerhitzer verfügen über eine große Bandbreite an Konfigurationen mit austauschbaren Modulblöcken für eine Vielzahl an Anwendungsbedürfnissen. Entwickelt für einfache und komplexe Anwendungen bei Temperaturen bis maximal 130 °C, mit Zeitschaltuhr, lieferbar in Blockgrößen von 1, 2 und 4 .
  • Digitale Steuerungen und Anzeige von Zeit und Temperatur
  • Fortschrittliche, interne Temperaturfühlsonde für eine außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -steuerung
  • Präzise Temperatursteuerung mit PID-Schaltung
  • Die Temperaturkalibrierung ermöglicht den Abgleich der Temperatur auf den gewünschten Wert
  • Die Zeitschaltuhr ermöglicht dem Anwender eine genaue Überwachung der Erwärmdauer
  • Die große Auswahl an austauschbaren Hitzeblocks aus Aluminiumlegierung bietet eine hohe Vielseitigkeit und ermöglichen dem Anwender eine einfache Reinigung und Desinfektion
  • Die pulverbeschichtete Stahlkörperkonstruktion sorgt für hohe Haltbarkeit
  • Ein integriertes Bauteil zum Schutz vor zu hohen Temperaturen garantiert die Sicherheit der Probe und des Anwenders
  • Anpassung von Temperaturabweichungen
Anwendungen:
Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophorese-Gel-Degeneration und Serumgerinnung
Garantie
2 Jahre standardmäßig eingeschränkte Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, cULus, RoHS
Reglertyp PID
Material Pulverbeschichteter Stahl
No. of Places 2 Blöcke
Steckertyp CN, EU, UK
Relative Luftfeuchtigkeit < 80%
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 ° bis 130 °C
Typ Trockenbad/Block
Sicherung 250 V 5 A
Aufheizzeit ≤ 20 min 30 ° bis 130 °C
Enthält Blockthermostat, CN-, EU- und UK-Stecker, Blockheber
Temperaturgenauigkeit ≤ ± 0,5 °C
Temperaturgleichförmigkeit ≤ ± 1 °C
Zeitschaltuhr 0 bis 99:59 min oder Dauerbetrieb
Gewährleistung 2 Jahr, Austausch
Abmessungen (L x B x H) 318 x 200 x 100 mm (12.5 x 7.9 x 3.9 in.)
Länge (angloamerikanisch) 12,5 in.
Länge (metrisch) 318 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,9 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 7.28 lb.
Gewicht (metrisch) 3.3 kg
Elektrische Anforderungen 200-240 V 50/60 Hz (CN, EU, UK)
Spannung 200/240 V
Frequenz 50/60
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke >