Learn More
Invitrogen™ M-MLV Reverse Transkriptase (200 U/μl)
Dies ist eine rekombinante DNA-Polymerase, die aus einzelsträngiger RNA, DNA oder einem RNA-DNA-Hybrid einen DNA-Komplementärstrang synthetisiert
Marke: Invitrogen™ 28025013
305.34 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Im Vergleich zu AMV RT besitzt Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transkriptase (M-MLV RT) nur eine geringfügige Aktivität von DNA-Endonuklease und RNase H.- Thermostabilität – optimale Aktivität bei 37 °C
- cDNA-Größe – M-MLV kann zum Synthetisieren von Erststrang-cDNA bis zu 7 kb eingesetzt werden
- Anwendungen – Synthese von Erststrang-cDNA, Primer-Extension, Sequenzierung von dsDNA, cDNA-Bibliotheken und RT-PCR
- Quelle: Aufgereinigt aus E. Coli, exprimiert das Pol-Gen von M-MLV auf einem Plasmid
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: SDS-PAGE-Reinheitsgrad; Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; sowie Ausbeute und Länge von cDNA
- Konzentration: 200 E/μl
- Einheitendefinition: Eine Einheit von M-MLV-RT entspricht der Enzymmenge, die benötigt wird, um in 10 Minuten bei 37° C mit Poly(A)-Oligo(dT)25 als Template/Primer 1 nmol Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material einzubauen
- Reaktionsbedingungen der Einheit: 50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0,5 mM [3H]dTTP, 0,1 mM Poly(A), 0,1 mM Oligo(dT)25, 0,1 mg/ml BSA und Enzym in 50 μl für 10 min bei 37 °C
- Optimale Reaktionstemperatur: 37 °C
- Endproduktgröße: 7 kb oder weniger
PCR & Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
• M-mLV RT, 200 μl (200 E/μl) |
|
50 min | |
37 °C | |
M-MLV | |
Nasseis | |
cDNA (Erststrang) | |
Separate Komponenten | |
Bis 7 kb |
Rörchen | |
Reverse Transkription | |
200 Reaktionen; 40.000 Einheiten | |
Ja | |
200 U/μl | |
200 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |